Få mere at vide
8-Hydroxyquinolin-2-karbonitril, 98%
Artikelnummer. 11395459
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395459 1 g 1g
11305469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11395459 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50433.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6759-78-0 | C10H6N2O | 170,171 g/mol
8-Hydroxyquinolin-2-carbonitril er en byggesten til fremstilling af chelateringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
8-Hydroxyquinolin-2-carbonitril er en byggesten til fremstilling af chelateringsmidler.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6759-78-0
Molekylær formel C10H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 170.171
MDL nummer MFCD00216717
InChI nøgle KUQKKIBQVSFDHX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734032
IUPAC navn 8-hydroxyquinolin-2-carbonitril
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)O)N=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Smeltepunkt 133 °C til 136 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Synonym 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxyquinaldonitrile, 2-quinolinecarbonitrile,8-hydroxy, acmc-20alwc, 2-cyano-8-hydroxyquinoline, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitril, 2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile gc
Formel vægt 170.17
Procent renhed 98%