Få mere at vide
8-Hydroxyquinolin-2-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10373672 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10373672 1 g Glasflaske 1g
10753973 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10373672 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 347640010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6759-78-0 | C10H6N2O | 170.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6759-78-0
Molekylær formel C10H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 170.17
MDL nummer MFCD00216717
InChI nøgle KUQKKIBQVSFDHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxyquinaldonitrile, 2-quinolinecarbonitrile,8-hydroxy, acmc-20alwc, 2-cyano-8-hydroxyquinoline, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitril, 2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile gc
PubChem CID 2734032
IUPAC navn 8-hydroxyquinolin-2-carbonitril
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)O)N=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 131.0°C to 136.0°C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 170.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.