Få mere at vide
8-hydroxyquinaldin (8-hydroxy-2-methylquinolin), Mikromol™
Beskrivelse
8-hydroxyquinaldin (8-hydroxy-2-methylquinolin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline) |
| CAS | 826-81-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H9 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc2cccc(O)c2n1 |
| IUPAC navn | 2-methylquinolin-8-ol |
| Vis mere |