Få mere at vide
8-hydroxyquinaldin (8-hydroxy-2-methylquinolin), Mikromol™
Artikelnummer. 30049537
Skift visning
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049537 25 mg
30050289 500 mg
30463779 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30049537 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0390.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
8-hydroxyquinaldin (8-hydroxy-2-methylquinolin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
CAS 826-81-3
Analyt- eller komponentnavne 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
SMIL Cc1ccc2cccc(O)c2n1
IUPAC navn 2-methylquinolin-8-ol
Molekylvægt (g/mol) 159.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 159.0684 g/mol