Få mere at vide
8-hydroxymethyl riboflavin, TRC
Artikelnummer. 30395362
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30395362 25 mg
30392292 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30395362 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94590525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxymethyl Riboflavin
Analyt- eller komponentnavne 8-Hydroxymethyl Riboflavin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17H20N4O7
Synonym 8-(Hydroxymethyl)-7-methyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C)OC(=O)CCC/C=C\C[C@@H]1C(CC[C@H](O)CCc2ccccc2)[C@H](O)C[C@@H]1OC=O
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 392.36