Få mere at vide
8-Hydroxyjulolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxyjulolidine |
| CAS | 41175-50-2 |
| Molekylær formel | C12H15NO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizin-8-ol, 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-8-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO/c14-11-6-5-9-3-1-7-13-8-2-4-10(11)12(9)13/h5-6,14H,1-4,7-8H2 |
| SMIL | Oc1ccc2CCCN3CCCc1c23 |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.25 |
| Formel vægt | 189.1154 |