Få mere at vide
8-Hydroxyjulolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433278
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433278 25 g 25g
11413278 1 g 1g
11423278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17692.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 41175-50-2 | C12H15NO | 189.258 g/mol
8-Hydroxyjulolidin anvendes som mellemprodukt ved fremstilling af aminocoumariner via mikrobølgeaccelereret Pechmann-reaktion. Det anvendes også som udgangsmateriale for coumarin C-ribosider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
8-Hydroxyjulolidine anvendes som mellemprodukt i fremstillingen af aminocoumariner via mikrobølgeaccelereret Pechmann-reaktion. Det anvendes også som udgangsmateriale for coumarin C-ribosider.
Opløselighed
Opløselig i vand (delvis), ethanol, chloroform, methanol og acetone.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og stærke baser. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41175-50-2
Molekylær formel C12H15NO
MDL nummer MFCD00006918
InChI nøgle FOFUWJNBAQJABO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 170474
IUPAC navn 1-azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-5(13),6,8-trien-6-ol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyjulolidine
Smeltepunkt 132°C to 135°C
Mængde 25 g
Beilstein 1530423
Synonym 8-hydroxyjulolidine, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinolin-8-ol, 2,3,6,7-tetrahydro-1 h,5 h-benzo ij quinolizin-8-ol, 1 h,5 h-benzo ij quinolizin-8-ol, 2,3,6,7-tetrahydro, 2,3,6,7-tetrahydro-1 h,5 h-pyrido 3,2,1-ij quinolin-8-ol, 8-hydroxy julolidine, timtec-bb sbb006615, 1-azatricyclo 7.3.1.0^ 5,13 trideca-5 13 ,6,8-trien-6-ol
Opløselighedsinformation Soluble aq. soln. (partly),ethanol,chloroform,methanol,and acetone.
SMIL OC1=CC=C2CCCN3CCCC1=C23
Molekylvægt (g/mol) 189.26
Formel vægt 189.26
Procent renhed 97%