Få mere at vide
8-Hydroxyguanosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477497
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16477497 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16477497 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1132625mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress 8-Hydroxyguanosine is a systematic marker of oxidative stress and a marker of hydroxyl radical damage to RNA.
8-Hydroxyguanosine is a systematic marker of oxidative stress and a marker of hydroxyl radical damage to RNA.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyguanosine
CAS 3868-31-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H13N5O6
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (835.45 mM)
SMIL OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NC3=C2N=C(N)NC3=O)=O)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 299.24
Formel vægt 299.24
Procent renhed 99.98%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism