missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Hydroxyguanine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16447507
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16447507 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16447507 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113338

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 8-Hydroxyguanine is a major pre-mutagenic lesion generated from reactive oxygen species. It causes G-T and A-C substitutions.

8-Hydroxyguanine is a major pre-mutagenic lesion generated from reactive oxygen species. It causes G-T and A-C substitutions.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyguanine
Fysisk form Solid
CAS 5614-64-2
Farve Brown
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H5N5O2
Opløselighedsinformation Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C1NC(N)=NC2=C1NC(N2)=O
Molekylvægt (g/mol) 167.13
Formel vægt 167.13
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.