Få mere at vide
8-Hydroxybentazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bentazone-8-hydroxy |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O4S/c1-6(2)12-10(14)7-4-3-5-8(13)9(7)11-17(12,15)16/h3-6,11,13H,1-2H3 |
| Formel vægt | 256.0518 |
| Procent renhed | >95% |