Få mere at vide
8-Hydroxyacyclovir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxyacyclovir |
| CAS | 80685-23-0 |
| Molekylær formel | C8 H11 N5 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-7,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1H-purine-6,8-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O4/c9-7-11-5-4(6(15)12-7)10-8(16)13(5)3-17-2-1-14/h14H,1-3H2,(H,10,16)(H3,9,11,12,15) |
| SMIL | NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(COCCO)C(=O)N2 |
| IUPAC navn | 2-amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)-3,7-dihydropurine-6,8-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.204 |
| Formel vægt | 241.081 |