Få mere at vide
8-Hydroxy Warfarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxy Warfarin |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)10-14(12-6-3-2-4-7-12)16-17(22)13-8-5-9-15(21)18(13)24-19(16)23/h2-9,14,21-22H,10H2,1H3 |
| Formel vægt | 324.0998 |