missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Hydroxy Warfarin-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxywarfarin phenyl-d5 |
| CAS | 94820-66-3 |
| Molekylær formel | C19 2H5 H11 O5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one, 4,8-dihydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]- (9CI), 8-Hydroxy Warfarin-d5, 8-Hydroxywarfarin-d5, 8-Hydroxywarfarin-D5 (phenyl-D5), 4,8-Dihydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)10-14(12-6-3-2-4-7-12)16-17(22)13-8-5-9-15(21)18(13)24-19(16)23/h2-9,14,21-22H,10H2,1H3/t14-/m0/s1/i2D,3D,4D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c([C@H](CC(=O)C)C2=C(O)c3cccc(O)c3OC2=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 4,8-dihydroxy-3-[(1S)-3-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butyl]chromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.36 |
| Formel vægt | 329.1312 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?