Få mere at vide
8-Hydroxy Moxifloxacin Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxy Moxifloxacin Hydrobromide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22FN3O4.BrH/c21-14-6-12-16(24(11-3-4-11)8-13(18(12)25)20(27)28)19(26)17(14)23-7-10-2-1-5-22-15(10)9-23;/h6,8,10-11,15,22,26H,1-5,7,9H2,(H,27,28);1H/t10-,15+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 467.0856 |