Få mere at vide
8-Hydroxy Mirtazapine Beta-D-Glucuronide 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-hydroxy Mirtazapine beta-D-Glucuronide |
| CAS | 155239-47-7 |
| Molekylær formel | C23 H27 N3 O7 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N3O7/c1-25-6-7-26-16(11-25)15-5-3-2-4-12(15)8-13-9-14(10-24-21(13)26)32-23-19(29)17(27)18(28)20(33-23)22(30)31/h2-5,9-10,16-20,23,27-29H,6-8,11H2,1H3,(H,30,31)/t16?,17-,18-,19+,20-,23+/m0/s1 |
| SMIL | CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)cnc24 |
| Molekylvægt (g/mol) | 457.48 |
| Formel vægt | 457.1849 |