Få mere at vide
8-Hydroxy Loxapin, TRC
Artikelnummer. 30012047
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012047 1 mg
30004352 5 mg
30004850 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012047 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9437301MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61443-77-4
Molekylær formel C18 H18 Cl N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 343.81
IUPAC navn 8-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzoxazepin-3-ol
SMIL CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(O)ccc3Oc4ccc(Cl)cc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxy Loxapine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18ClN3O2/c1-21-6-8-22(9-7-21)18-14-10-12(19)2-4-16(14)24-17-5-3-13(23)11-15(17)20-18/h2-5,10-11,23H,6-9H2,1H3
Formel vægt 343.1088
Procent renhed >95%