Få mere at vide
8-Hydroxy Guanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxyguanosine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O6/c11-9-13-6-3(7(19)14-9)12-10(20)15(6)8-5(18)4(17)2(1-16)21-8/h2,4-5,8,16-18H,1H2,(H,12,20)(H3,11,13,14,19)/t2-,4-,5-,8-/m1/s1 |
| Formel vægt | 299.0866 |
| Procent renhed | >95% |