Få mere at vide
8-Hydroxy Debrisoquin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxy Debrisoquin |
| CAS | 46286-45-7 |
| Molekylær formel | C10 H13 N3 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O/c11-10(12)13-5-4-7-2-1-3-9(14)8(7)6-13/h1-3,14H,4-6H2,(H3,11,12) |
| SMIL | NC(=N)N1CCc2cccc(O)c2C1 |
| IUPAC navn | 8-hydroxy-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboximidamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vægt | 191.1059 |