Få mere at vide
8-hydroxy amoxapin, TRC
Artikelnummer. 30012211
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012211 10 mg
30007944 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012211 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH79780510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61443-78-5
Molekylær formel C17 H16 Cl N3 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 366.24
IUPAC navn 8-chlor-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazepin-3-ol; hydrochlorid
SMIL Cl.Oc1ccc2Oc3ccc(Cl)cc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxy Amoxapine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16ClN3O2.ClH/c18-11-1-3-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-10-12(22)2-4-16(14)23-15;/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2;1H
Formel vægt 365.0698
Procent renhed >95%