Få mere at vide
8-Hydroxy Amoxapine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxy Amoxapine-d8 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClN3O2/c18-11-1-3-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-10-12(22)2-4-16(14)23-15/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2/i5D2,6D2,7D2,8D2 |
| Formel vægt | 337.1433 |