Få mere at vide
8-Hydroxy-7-methoxyflavone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxy-7-methoxyflavone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O4/c1-19-13-8-7-11-12(17)9-14(20-16(11)15(13)18)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,18H,1H3 |
| Formel vægt | 268.0736 |