Få mere at vide
8-Hydroxy-7-methoxycoumarin, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11383277
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383277 100 mg 100mg
11373277 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13841.MC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19492-03-6
Molekylær formel C10H8O4
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD00075652
InChI nøgle KIGCGZUAVODHMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 146487
IUPAC navn 8-hydroxy-7-methoxychromen-2-one
SMIL COC1=C(C2=C(C=C1)C=CC(=O)O2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Smeltepunkt 175 °C til 177 °C
Lugt Odorless
Mængde 100 mg
Beilstein 168393
Synonym 8-hydroxy-7-methoxycoumarin, daphnetin-7-methylether, 8-hydroxy-7-methoxy-2h-chromen-2-one, 8-hydroxy-7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 8-hydroxy-7-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one,8-hydroxy-7-methoxy, acmc-20alwe, daphnetin 7-methylether, daphnetin 7-methyl ether, daphnetin-7-methyl ether
Formel vægt 192.17
Procent renhed 97%