Få mere at vide
8-hydroxy-7-iodoquinolin-5-sulfonsyre, TRC
Artikelnummer. 30406903
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406903 500 mg
30406461 1 g
30400943 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406903 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH943678500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-91-1
Molekylær formel C9H6NO4SI
Molekylvægt (g/mol) 351.11
Synonym 8-Hydroxy-7-iodo-5-quinolinesulfonic Acid, 5-Sulfo-7-iodo-8-hydroxyquinoline, 5-Sulfo-7-iodo-8-quinolinol, 7-Iodo-5-sulfonic acid-8-hydroxyquinoline, 7-Iodo-8-hydroxylquinoline-5-sulfonic Acid, 7-Iodo-8-hydroxyquinoline-5-sulfonic Acid, 7-Iodo-8-quinolinol-5-sulfonic Acid, 7-Iodooxine-5-sulfonic Acid, 8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid, Ferron, Ferron (analytical reagent), Loretin, Meditrene, NSC 3784, Quiniophen, Yellon
IUPAC navn 8-hydroxy-7-iodoquinolin-5-sulfonsyre
SMIL Oc1c(I)cc(c2cccnc12)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6INO4S/c10-6-4-7(16(13,14)15)5-2-1-3-11-8(5)9(6)12/h1-4,12H,(H,13,14,15)
Formel vægt 350.9062