Få mere at vide
8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6INO4S/c10-6-4-7(16(13,14)15)5-2-1-3-11-8(5)9(6)12/h1-4,12H,(H,13,14,15) |
| Formel vægt | 350.9062 |