missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Hydroxy-5-quinolinesulfonic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxy-5-quinolinesulfonic acid |
| CAS | 84-88-8 |
| Molekylær formel | C9 H7 N O4 S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 8-Hydroxy-5-quinolinesulfonic acid, 5-Sulfo-8-hydroxyquinoline, 5-Sulfo-8-quinolinol, 5-Sulfooxine, 8-Hydroxy-5-quinolinesulfonic acid, 8-Hydroxy-5-sulfoquinoline, 8-Hydroxylquinoline-5-sulfonic acid, 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid, 8-Oxyquinoline-5-sulfonic acid, 8-Quinolinol-5-sulfonic acid, HQSA, NSC 105877, NSC 13139, NSC 220049, Oxine-5-sulfonic acid, Sulfoxine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO4S/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7/h1-5,11H,(H,12,13,14) |
| SMIL | Oc1ccc(c2cccnc12)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.22 |
| Formel vægt | 225.0096 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?