Få mere at vide
8-Hydroxy-5,7-dinitronaphthalene-2-sulfonic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31007596
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31007596 5 g 5g
31003723 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31007596 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1303925g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
98% (Hydrate)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxy-5,7-dinitronaphthalene-2-sulfonic acid
CAS 483-84-1
Molekylær formel C10H6N2O8S
MDL nummer MFCD00046407
Mængde 5 g
SMIL O=S(C1=CC2=C(O)C([N+]([O-])=O)=CC([N+]([O-])=O)=C2C=C1)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 314.23
Procent renhed 98%