missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2-oxo-indacaterol, TRC

Artikelnummer. 30408123
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408123 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8342401MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2-oxo-indacaterol
CAS 1403389-05-8
Molekylær formel C24 H30 N2 O3
Mængde 1 mg
Synonym (R)-5-(2-((5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino)-1-hydroxyethyl)-8-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, Indacaterol Impurity 1
InChI formel InChI=1S/C24H30N2O3/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24/h5,7,9-10,18,22,25,27-28H,3-4,6,8,11-13H2,1-2H3,(H,26,29)/t22-/m0/s1
SMIL CCc1cc2CC(Cc2cc1CC)NC[C@H](O)c3ccc(O)c4NC(=O)CCc34
IUPAC navn 5-[(1R)-2-[(5,6-diethylindan-2-yl)amino]-1-hydroxy-ethyl]-8-hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 394.51
Formel vægt 394.2256
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.