Få mere at vide
8-hydroxy-2-methylquinolin, 98%
Artikelnummer. 11387076
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387076 500 g 500g
11377076 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06989.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 826-81-3 | C10H9NO | 159,188 g/mol
8-Hydroxy-2-methylquinolin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
8-Hydroxy-2-methylquinolin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 826-81-3
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.188
MDL nummer MFCD00006765
InChI nøgle NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
PubChem CID 13224
IUPAC navn 2-methylquinolin-8-ol
SMIL CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxy-2-methylquinoline
Smeltepunkt 70 °C til 74 °C
Kogepunkt 267 °C
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 119194
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 159.19
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.