Få mere at vide
8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone |
| CAS | 90417-38-2 |
| Molekylær formel | C9 H8 N2 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4(3H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl-, 4(1H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl- (9CI), 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, NSC 696807, Nu 1025 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c1-5-10-8-6(9(13)11-5)3-2-4-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13) |
| SMIL | CC1=Nc2c(O)cccc2C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 8-hydroxy-2-methyl-3H-quinazolin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vægt | 176.0586 |