Få mere at vide
8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinon, TRC
Artikelnummer. 30397536
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30397536 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30397536 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94833010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
CAS 90417-38-2
Molekylær formel C9 H8 N2 O2
Mængde 10 mg
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl-, 4(1H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl- (9CI), 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, NSC 696807, Nu 1025
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O2/c1-5-10-8-6(9(13)11-5)3-2-4-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
SMIL CC1=Nc2c(O)cccc2C(=O)N1
IUPAC navn 8-hydroxy-2-methyl-3H-quinazolin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Formel vægt 176.0586