Få mere at vide
8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495447
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16495447 50 mg -
16484126 25 mg 25mg
16472678 5 mg -
16400479 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495447 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW011540
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
MedChemExpress 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine is a critical biomarker of oxidative stress and carcinogenesis.
8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine is a critical biomarker of oxidative stress and carcinogenesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine
CAS 88847-89-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H13N5O5
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 155 mg/mL (547.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=NC(C(NC2=O)=C(N2[C@H]3C[C@H](O)[C@H](O3)CO)N1)=O
Molekylvægt (g/mol) 283.24
Formel vægt 283.24
Procent renhed 96.17%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death