Få mere at vide
8-hydroxy-2(1H)-quinolinon, TRC
Artikelnummer. 30394981
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30394981 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30394981 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH953185250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxy-2(1H)-quinolinone
CAS 15450-76-7
Molekylær formel C9H7NO2
Mængde 250 mg
Synonym 2,8-Dihydroxyquinoline, 8-Hydroxy-1H-quinolin-2-one, 8-Hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline, 8-Hydroxycarbostyril, NSC 108383
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c11-7-3-1-2-6-4-5-8(12)10-9(6)7/h1-5,11H,(H,10,12)
SMIL Oc1cccc2C=CC(=O)Nc12
IUPAC navn 8-hydroxy-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Formel vægt 161.0477