Få mere at vide
8-Hydroxy-14-nitro-10-oxo-8,14-dihydrothebaine, TRC
Artikelnummer. 30394169
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30394169 2.5 mg 2.5mg
30390338 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30394169 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9487052.5MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74261-01-1
Molekylær formel C19H20N2O7
Molekylvægt (g/mol) 388.37
Synonym (5alpha,8beta)-6,7-Didehydro-4,5-epoxy-8-hydroxy-3,6-dimethoxy-17-methyl-14-nitro-morphinan-10-one
IUPAC navn (4S,4aS,5S,7aR,12bR)-5-hydroxy-7,9-dimethoxy-3-methyl-4a-nitro-2,4,5,7a-tetrahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-13-one
SMIL COC1=C[C@H](O)[C@]2([C@@H]3N(C)CC[C@]24[C@H]1Oc5c(OC)ccc(C3=O)c45)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxy-14-nitro-10-oxo-8,14-dihydrothebaine
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O7/c1-20-7-6-18-13-9-4-5-10(26-2)15(13)28-17(18)11(27-3)8-12(22)19(18,21(24)25)16(20)14(9)23/h4-5,8,12,16-17,22H,6-7H2,1-3H3/t12-,16+,17-,18-,19+/m0/s1
Formel vægt 388.1271