Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 8-Hydroxy-1,3,6-pyrentrisulfonsyre trinatriumsalt, 98 %
Artikelnummer. 10444891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10444891 5 g Glasflaske 5g
10240073 1 g Glasflaske 1g
10445005 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10444891 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 412180050
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6358-69-6 | C16H7Na3O10S3 | 524,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6358-69-6
Molekylær formel C16H7Na3O10S3
Molekylvægt (g/mol) 524.37
MDL nummer MFCD00037575
InChI nøgle KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 61388
ChEBI CHEBI:52083
IUPAC navn trinatrium;8-hydroxypyren-1,3,6-trisulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(C4=CC=C1C2=C34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxy-1, 3, 6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Grøn-gul til gul
Tæthed 2.1500g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 8065
Specifik vægtfylde 2.15
Synonym pyranine, solvent green 7, c.i. solvent green 7, japan green 204, hpts, FD&C green no. 8, japan green no. 204, pyrene 1, pyranine 120, FD&C green 8
Opløselighedsinformation Solubility in water: 300g/L (25°C).
Formel vægt 524.39
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystaller eller pulver