Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 8-Hydroxy-1,3,6-pyrentrisulfonsyre trinatriumsalt, 98 %
Artikelnummer. 10240073 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Packungsgröße
10240073 1 g Glasflaske 1g
10444891 5 g Glasflaske 5g
10445005 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10240073 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 412180010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00 DKK
    285.65 DKK / 1g
    Spare 55.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6358-69-6 | C16H7Na3O10S3 | 524,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6358-69-6
Molekylær formel C16H7Na3O10S3
Molekylvægt (g/mol) 524.37
MDL nummer MFCD00037575
InChI nøgle KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 61388
ChEBI CHEBI:52083
IUPAC navn trinatrium;8-hydroxypyren-1,3,6-trisulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(C4=CC=C1C2=C34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxy-1, 3, 6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Grøn-gul til gul
Tæthed 2.1500g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 8065
Specifik vægtfylde 2.15
Synonym pyranine, solvent green 7, c.i. solvent green 7, japan green 204, hpts, FD&C green no. 8, japan green no. 204, pyrene 1, pyranine 120, FD&Cgreen 8
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 300 g/L (25 °C).
Formel vægt 524.39
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.