Få mere at vide
8-Formyl-4-methylumbelliferone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Formyl-4-methylumbelliferone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8O4/c1-6-4-10(14)15-11-7(6)2-3-9(13)8(11)5-12/h2-5,13H,1H3 |
| Formel vægt | 204.0423 |