Få mere at vide
8-Fluorooctanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Fluorooctanoic Acid |
| CAS | 353-25-3 |
| Molekylær formel | C8 H15 F O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15FO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCCCF |
| IUPAC navn | 8-fluorooctanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.202 |
| Formel vægt | 162.106 |