Få mere at vide
8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carboxylsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17950716
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17950716 25 mg
17972896 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17950716 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0762.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carboxylsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid
CAS 84378-44-9
Analyt- eller komponentnavne 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H10 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Flumazenil Imp. A (EP), Flumazenil USP Related Compound A, Flumazenil USP RC A, 8-Fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid, Flumazenil acid, Ro 15-3890, Flumazenil Related Compound A (USP), Flumazenil Related Compound A, Flumazenil Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H10FN3O3/c1-16-5-10-11(13(19)20)15-6-17(10)9-3-2-7(14)4-8(9)12(16)18/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,19,20)
SMIL CN1Cc2c(ncn2c3ccc(F)cc3C1=O)C(=O)O
IUPAC navn 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 275.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 275.0706 g/mol