Få mere at vide
8-Ethoxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, 99%
Artikelnummer. 11478557
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478557 250 g 250g
11458557 10 g 10g
11468557 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18622.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15301-40-3 | C11H11NO4S | 253.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15301-40-3
Molekylær formel C11H11NO4S
Molekylvægt (g/mol) 253.27
MDL nummer MFCD00065059
InChI nøgle YAMVZYRZAMBCED-UHFFFAOYSA-N
Synonym actinoquinol, 8-ethoxy-5-quinolinesulfonic acid, 5-quinolinesulfonic acid, 8-ethoxy, unii-470vqe23o3, 8-ethoxy-5-chinolinsulfonsaeure, actinochinolum, actinoquinolum, actinoquinol inn, actinoquinolum inn-latin, sodium tequinol
PubChem CID 23674
IUPAC navn 8-ethoxyquinolin-5-sulfonsyre
SMIL CCOC1=C2N=CC=CC2=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Ethoxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
Smeltepunkt ∼296°C (decomposition)
Mængde 250 g
Beilstein 225878
Formel vægt 271.29 (253.28 Anhydrous)
Procent renhed 99%