missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Ethoxy Moxifloxacin Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Ethoxy Moxifloxacin Hydrochloride |
| CAS | 2252446-70-9 |
| Molekylær formel | C22 H26 F N3 O4 . H Cl |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26FN3O4.ClH/c1-2-30-21-18-14(20(27)15(22(28)29)10-26(18)13-5-6-13)8-16(23)19(21)25-9-12-4-3-7-24-17(12)11-25;/h8,10,12-13,17,24H,2-7,9,11H2,1H3,(H,28,29);1H/t12-,17+;/m0./s1 |
| SMIL | O(CC)C1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N3C[C@]4([C@@](C3)(NCCC4)[H])[H])C5CC5.Cl |
| IUPAC navn | 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyclopropyl-8-ethoxy-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 451.919 |
| Formel vægt | 451.167 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?