Få mere at vide
8-Epitakrolimus, TRC
Artikelnummer. 30009572
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30009572 0.5 mg 0.5mg
30004979 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009572 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5888300.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129212-35-7
Molekylær formel C44 H69 N O12
Molekylvægt (g/mol) 804.02
Synonym 15,19-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone, 5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-hexadecahydro-5,19-dihydroxy-3-[2-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-1-methylethenyl]-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(2-propenyl)-, [3S-[3R*[E(1S*,3S*,4S*)],4S*,5R*,8R*,9E,12R*,14R*,15S*,16R*,18S*,19S*,26aR*]]- (9CI), (-)-8-epi-Tacrolimus, 8-Epitacrolimus, 8-epi-Tacrolimus
SMIL CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)\C=C(/C)\[C@H]2OC(=O)[C@@H]3CCCCN3C(=O)C(=O)[C@]4(O)O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)C\C(=C\[C@H](CC=C)C(=O)C[C@H](O)[C@H]2C)\C)OC)[C@H](C[C@H]4C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Epitacrolimus
Mængde 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C44H69NO12/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-28(5)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-39(29(6)34(47)24-35(31)48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)53-7/h10,19,21,26,28-34,36-40,46-47,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3/b25-19+,27-21+/t26-,28+,29+,30-,31-,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39+,40+,44+/m0/s1
Formel vægt 803.482