missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8(E),10(E)-Octadecadienoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8(E),10(E)-Octadecadienoic Acid |
| CAS | 115863-92-8 |
| Molekylær formel | C18 H32 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (8E,10E)-8,10-Octadecadienoic Acid, 8-trans,10-trans-Linoleic Acid, 8-trans,10-trans-Octadecadienoic Acid, (8E,10E)-Octadeca-8,10-dienoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h8-11H,2-7,12-17H2,1H3,(H,19,20)/b9-8+,11-10+ |
| SMIL | CCCCCCC\C=C\C=C\CCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | (8E,10E)-octadeca-8,10-dienoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.445 |
| Formel vægt | 280.24 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?