Få mere at vide
8-Dimethylamino-2,3-Benzophenoxazine Hemi (Zinc Chloride) Salt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11471191 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11471191 5 g
1 options
Artikelnummer. 11471191 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215778805
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Dimethylamino-2, 3-Benzophenoxazine Hemi (Zinc Chloride) Salt
CAS 7057-57-0
Molekylær formel C18H15ClN2O
Mængde 5 g
Synonym basic blue 6, meldola's blue, phenylene blue, unii-cp2st8ed1o, c.i. basic blue 6, cp2st8ed1o, 9-dimethylamino benzo a phenoxazin-7-ium chloride, benzo a phenoxazin-7-ium, 9-dimethylamino-, chloride, 8-dimethylamino-2,3-benzophenoxazine hemi zinc chloride salt, n,n-dimethyl-10-oxa-5-azatetraphen-8-iminium chloride
InChI nøgle HWYNRVXFYFQSID-UHFFFAOYSA-M
SMIL C[N+](=C1C=CC2=NC3=C(C=CC4=CC=CC=C43)OC2=C1)C.[Cl-]
IUPAC navn benzo[a]phenoxazin-9-ylidene(dimethyl)azanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 310.781
PubChem CID 101929
Formel vægt 378.9
Fysisk form Fast stof