missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Desethyl Etodolac, TRC

Artikelnummer. 30363858
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363858 250 mg
30360863 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363858 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD289315250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 41339-67-7
Molekylær formel C15 H17 N O3
Molekylvægt (g/mol) 259.3
Synonym 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, 8-Desethyl Etodolac, Pyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, 1-ethyl-1,3,4,9-tetrahydro-, 1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid
IUPAC navn 2-(1-ethyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid
SMIL CCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3ccccc23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac)
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H17NO3/c1-2-15(9-13(17)18)14-11(7-8-19-15)10-5-3-4-6-12(10)16-14/h3-6,16H,2,7-9H2,1H3,(H,17,18)
Formel vægt 259.1208
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.