missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Deschloro-8-bromo-N-methyl Desloratadine, TRC

Artikelnummer. 30355564
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355564 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD288500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-Deschloro-8-bromo-N-methyl Desloratadine
CAS 130642-57-8
Molekylær formel C20H21BrN2
Mængde 100 mg
Synonym 8-Bromo-6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
InChI formel InChI=1S/C20H21BrN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
SMIL CN1CCC(=C2c3ccc(Br)cc3CCc4cccnc24)CC1
IUPAC navn 8-bromo-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 369.3
Formel vægt 368.0888
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.