Få mere at vide
8-Deschloro-8-bromo Loratadine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Deschloro-8-bromo Loratadine |
| CAS | 130642-60-3 |
| Molekylær formel | C22H23BrN2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23BrN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Br)cc3CCc4cccnc24)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 427.33 |