Få mere at vide
8-Descarboxamido-8-cyanotemozolomide (3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxo-imidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carbonitrile), Mikromol™
Artikelnummer. 30051406
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051406 25 mg
30051513 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051406 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1480.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
8-Descarboxamido-8-cyanotemozolomide (3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxo-imidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carbonitrile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Descarboxamido-8-cyanotemozolomide
CAS 114601-31-9
Analyt- eller komponentnavne 8-Descarboxamido-8-cyanotemozolomide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H4 N6 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 8-Cyano-3-methyl-[3H]-imidazo[5,1-d]-tetrazin-4-one, Imidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carbonitrile, 3,4-dihydro-3-methyl-4-oxo-, 8-Descarboxamido-8-cyano Temozolomide, Temozolomide Imp. C (EP), Temozolomide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H4N6O/c1-11-6(13)12-3-8-4(2-7)5(12)9-10-11/h3H,1H3
SMIL CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C#N
IUPAC navn 3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 176.14
Mængde 25 mg
Formel vægt 176.0447 g/mol
Vis mere Vis mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.