missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Descarboxamido-8-cyano Temozolomide, TRC

Artikelnummer. 30364833
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364833 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364833 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29081050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-Descarboxamido-8-cyanotemozolomide
CAS 114601-31-9
Molekylær formel C6 H4 N6 O
Mængde 50 mg
Synonym 8-Cyano-3-methyl-[3H]-imidazo[5,1-d]-tetrazin-4-one, Imidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carbonitrile, 3,4-dihydro-3-methyl-4-oxo-, 8-Descarboxamido-8-cyano Temozolomide
InChI formel InChI=1S/C6H4N6O/c1-11-6(13)12-3-8-4(2-7)5(12)9-10-11/h3H,1H3
SMIL CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C#N
IUPAC navn 3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 176.14
Formel vægt 176.0447
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.