missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Descarboxamido-8-cyano Temozolomide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Descarboxamido-8-cyanotemozolomide |
| CAS | 114601-31-9 |
| Molekylær formel | C6 H4 N6 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 8-Cyano-3-methyl-[3H]-imidazo[5,1-d]-tetrazin-4-one, Imidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carbonitrile, 3,4-dihydro-3-methyl-4-oxo-, 8-Descarboxamido-8-cyano Temozolomide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N6O/c1-11-6(13)12-3-8-4(2-7)5(12)9-10-11/h3H,1H3 |
| SMIL | CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C#N |
| IUPAC navn | 3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.14 |
| Formel vægt | 176.0447 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?