Få mere at vide
8-Demethoxy-8-fluoro Gatifloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Demethoxy-8-fluoro Gatifloxacin |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19F2N3O3/c1-9-7-22(5-4-21-9)16-13(19)6-11-15(14(16)20)23(10-2-3-10)8-12(17(11)24)18(25)26/h6,8-10,21H,2-5,7H2,1H3,(H,25,26) |
| Formel vægt | 363.1394 |