Få mere at vide
8-Dechloro-7-chloro-N-methyl Desloratadine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Dechloro-7-chloro-N-methyl Desloratadine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21ClN2/c1-23-12-9-14(10-13-23)19-17-5-2-6-18(21)16(17)8-7-15-4-3-11-22-20(15)19/h2-6,11H,7-10,12-13H2,1H3 |
| Formel vægt | 324.139 |